Learn More
N-Hidro Ranitidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[((5-[(Dimethylamino)-methyl]furan-2-yl)methyl)sulphanyl]-ethanamine |
| CAS | 66356-53-4 |
| Fórmula molecular | C10 H18 N2 O S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-[[[5-[(Dimethylamino)-methyl]furan-2-yl]methyl]sulphanyl]-ethanamine, Ranitidine Hydrochloride Imp. B (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H18N2OS/c1-12(2)7-9-3-4-10(13-9)8-14-6-5-11/h3-4H,5-8,11H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)Cc1oc(CSCCN)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-[[5-[(dimetilamino)metil]furan-2-il]metilsulfanil]etanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 214.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.114 |