Learn More
n-Hexiltrimetoxisilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312226
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11312226 5 g 5 g
11322226 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11312226 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03576.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3069-19-0 | C9H22O3Si | 206.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3069-19-0
Fórmula molecular C9H22O3Si
Peso molecular (g/mol) 206.36
Número MDL MFCD00039801
Clave InChI CZWLNMOIEMTDJY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-hexyltrimethoxysilane, silane, hexyltrimethoxy, unii-9aui936hic, hexyl trimethoxy silane, 9aui936hic, hexyl-trimethoxysilane, acmc-209hhw, czwlnmoiemtdjy-uhfffaoysa
PubChem CID 76478
Nombre IUPAC hexil(trimetoxi)silano
SMILES CCCCCC[Si](OC)(OC)OC
Especificaciones
Punto de ebullición 202°C to 203°C
Nombre del producto químico o material n-Hexyltrimethoxysilane
Cantidad 5 g
Beilstein 2347551
Temperatura de inflamación 62°C (143°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.36
Porcentaje de pureza 97%
Índice de refracción 1.407
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.92