Learn More
n-Hexiltrietoxisilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 115°C (18mmHg) |
| Nombre del producto químico o material | n-Hexyltriethoxysilane |
| Cantidad | 100 g |
| Temperatura de inflamación | 95°C (203°F) |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Densidad | 0.86 |
| Fórmula lineal | CH3(CH2)5Si(OCH2CH3)3 |
| Beilstein | 1757895 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.44 |
| Porcentaje de pureza | 97% |