Learn More
n-Hexiltrietoxisilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359215
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11359215 25 g 25 g
11369215 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11359215 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16521.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18166-37-5 | C12H28O3Si | 248.44 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18166-37-5
Fórmula molecular C12H28O3Si
Peso molecular (g/mol) 248.44
Número MDL MFCD00087744
Clave InChI WUMSTCDLAYQDNO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexyltriethoxysilane, triethoxy hexyl silane, hexyl triethoxysilane, n-hexyltriethoxysilane, hexyl-triethoxysilane, acmc-209ei3
PubChem CID 4437318
Nombre IUPAC trietoxi(hexil)silano
SMILES CCCCCC[Si](OCC)(OCC)OCC
Especificaciones
Punto de ebullición 115°C (18mmHg)
Nombre del producto químico o material n-Hexyltriethoxysilane
Cantidad 25 g
Fórmula lineal CH3(CH2)5Si(OCH2CH3)3
Beilstein 1757895
Temperatura de inflamación 95°C (203°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.44
Porcentaje de pureza 97%
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.86