Learn More
Metacrilato de n-hexil, 97 %, estabilizado con 100 ppm de 4-metoxifenol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11312507 100 g 100 g
11302507 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11312507 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11569.22
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 142-09-6 | C10H18O2 | 170.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 142-09-6
Fórmula molecular C10H18O2
Peso molecular (g/mol) 170.25
Número MDL MFCD00015283
Clave InChI LNCPIMCVTKXXOY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexyl methacrylate, n-hexyl methacrylate, hexyl 2-methyl-2-propenoate, methacrylic acid, hexyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, hexyl ester, unii-538b2q3hsv, ccris 4824, hexyl 2-methylacrylate, methacrylic acid hexyl ester, dsstox_cid_5406
PubChem CID 8872
Nombre IUPAC 2-metilprop-2-enoato de hexil
SMILES CCCCCCOC(=O)C(C)=C
Specifications
Nombre del producto químico o material n-Hexyl methacrylate
Nombre de nota stabilized with 100ppm 4-methoxyphenol
Punto de fusión -57°C
Densidad 0.885
Punto de ebullición 204°C
Temperatura de inflamación 80°C (176°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.431
Cantidad 100 g
Beilstein 1754703
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.25
Porcentaje de pureza 97%