Learn More
Benzoato de n-hexilo, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312456
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11312456 25 g 25 g
11322456 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11312456 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06293.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6789-88-4 | C13H18O2 | 206.285 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6789-88-4
Fórmula molecular C13H18O2
Peso molecular (g/mol) 206.285
Número MDL MFCD00051714
Clave InChI UUGLJVMIFJNVFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, hexyl ester, benzoic acid n-hexyl ester, n-hexylbenzoate, n-hexyl benzoate, 1-hexyl benzoate, hexylbenzoate, hexylester kyseliny benzoove, benzoic acid hexyl ester, unii-vr3c36ekjr, fema no. 3691
PubChem CID 23235
Nombre IUPAC bezoato de hexilo
SMILES CCCCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Hexyl benzoate
Densidad 0.98
Punto de ebullición 272°C
Temperatura de inflamación 148°C (298°F)
Índice de refracción 1.493
Cantidad 25 g
Beilstein 2048117
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.29
Porcentaje de pureza ≥98%