Learn More
Acetato de n-hexilo-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hexyl Acetate-D3 |
| CAS | 1219805-39-6 |
| Fórmula molecular | C8 D3 H13 O2 |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Hexyl alcohol acetate-d3, 1-Hexyl acetate-2,2,2-d3, Hexyl ethanoate-2,2,2-d3, n-Hexyl acetate-d3, Acetic acid-d3 hexyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H16O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h3-7H2,1-2H3/i2D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)OCCCCCC |
| Nombre IUPAC | 2,2,2-trideuterioacetato de hexilo |
| Peso molecular (g/mol) | 147.2299 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 147.1339 g/mol |
| Mostrar más |