Learn More
Acetato de n-hexilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11362476
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11362476 250 mL 250 ml
11372476 1000 mL 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11362476 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06342.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 142-92-7 | C8H16O2 | 144.214 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicación
El acetato de n-hexilo muestra actividad antimicrobiana y puede usarse para que las frutas mínimamente procesadas sean más seguras de consumir. Se trata de un líquido con olor frutal que se utiliza como saborizante o como aromatizante en algunos perfumes. Es un compuesto volátil de la hoja de col verde Brassica oleracea var. capitata L y se utiliza como plastificante.
Solubilidad
Soluble en alcohol y éter. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a 4 °C en un lugar fresco y seco, dentro de recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142-92-7
Fórmula molecular C8H16O2
Peso molecular (g/mol) 144.214
Número MDL MFCD00009524
Clave InChI AOGQPLXWSUTHQB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-hexyl acetate, 1-hexyl acetate, hexyl ethanoate, acetic acid hexyl ester, n-hexyl ethanoate, acetic acid, hexyl ester, hexyl alcohol, acetate, l-hexyl acetate, fema no. 2565, natural
PubChem CID 8908
ChEBI CHEBI:87510
Nombre IUPAC acetato de hexilo
SMILES CCCCCCOC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Hexyl acetate
Punto de fusión -80°C
Densidad 0.873
Punto de ebullición 167°C to 169°C
Temperatura de inflamación 43°C (109°F)
Fórmula lineal CH3CO2(CH2)5CH3
Índice de refracción 1.409
Cantidad 250 mL
Número UN UN3271
Beilstein 1747138
Información de solubilidad Soluble in alcohol,ether. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.21
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Hexyl acetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Hexyl acetate