Learn More
Bromuro de n-hexil-5,5,6,6,6-d5-trifenilfosfonio, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hexyltriphenylphosphonium-D5 (hexyl-5,5,6,6,6-D5) Bromide |
| CAS | 1169764-53-7 |
| Fórmula molecular | C24 D5 H23 P . Br |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Phosphonium, hexyl-5,5,6,6,6-d5-triphenyl-, bromide (1:1) (ACI), n-Hexyl-5,5,6,6,6-d5-triphenylphosphonium bromide, (Hexyl-5,5,6,6,6-d5)triphenylphosphonium bromide, Hexyltriphenylphosphonium bromide-d5, Hexyltriphenylphosphonium-D5 (hexyl-5,5,6,6,6-D5) bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C24H28P.BrH/c1-2-3-4-14-21-25(22-15-8-5-9-16-22,23-17-10-6-11-18-23)24-19-12-7-13-20-24;/h5-13,15-20 H,2-4,14,21H2,1H3;1 H/q+1;/p-1/i1D3,2D2; |
| SMILES | [Br-].[2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CCCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | Bromuro de 5,5,6,6,6-pentadeuteriohexil(trifenil)fosfanio |
| Peso molecular (g/mol) | 432.388 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 431.143 g/mol |
| Mostrar más |