Learn More
n-Hexyl-5,5,6,6,6-d5 Alcohol, TRC
Código de producto. 30179356
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179356 10 mg 10 miligramos
30178933 1 mg 1 miligramo
30179353 2 mg 2 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30179356 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH28122410MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64118-18-9
Fórmula molecular C6H9D5O
Peso molecular (g/mol) 107.21
Sinónimo 1-Hexan-5,5,6,6,6-d5-ol (9CI), Hexyl-5,5,6,6,6-d5 alcohol, 1-Hexanol-d5, 1-Hexanol-5,5,6,6,6-D5, n-Hexyl-5,5,6,6,6-d5 alcohol, 1-Hexanol-5,5,6,6,6-d5
Nombre IUPAC hexan-5,5,6,6,6-d5-1-ol
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])CCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Hexanol-5,5,6,6,6-D5
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3/i1D3,2D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.14