Learn More
n-Hexil 4-Hidroxibenzoato-2,3,5,6-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hexyl 4-Hydroxybenzoate-2,3,5,6-D4 |
| CAS | 2241800-08-6 |
| Fórmula molecular | C13 D4 H14 O3 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | p-Hydroxybenzoic acid hexyl ester-d4, 4-Hydroxybenzoic acid-d4 hexyl ester, Hexyl 4-hydroxybenzoate-2,3,5,6-D4, Hexyl p-hydroxybenzoate-d4, Hexylparaben-d4, n-Hexyl 4-hydroxybenzoate-2,3,5,6-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C13H18O3/c1-2-3-4-5-10-16-13(15)11-6-8-12(14)9-7-11/h6-9,14 H,2-5,10H2,1H3/i6D,7 D,8 D,9 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)OCCCCCC)c([2 H])c([2 H])c1O |
| Nombre IUPAC | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-hidroxibenzoato de hexilo |
| Peso molecular (g/mol) | 226.305 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.151 g/mol |
| Mostrar más |