Learn More
Alcohol n-hexil-1,1-d2, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Hexanol-1,1-D2 |
| CAS | 52598-04-6 |
| Fórmula molecular | C6 D2 H12 O |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | 1-Hexan-1,1-d2-ol (9 CI, ACI), Hexyl-1,1-d2 alcohol, 1-Hexanol-d2, 1-Hexanol-1,1-D2, n-Hexyl-1,1-d2 alcohol, 1-Hexanol-1,1-d2 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H14O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3/i6D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(O)CCCCC |
| Nombre IUPAC | 1,1-dideuteriohexan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 104.187 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 104.117 g/mol |
| Mostrar más |