Learn More
n-hexatriacontano 100 μg/ml en hexano, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | n-Hexatriacontane |
| CAS | 630-06-8 |
| Nombres de analitos o componentes | n-Hexatriacontane |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C36 H74 |
| Concentración | 100 μg/ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Hexatriacontane, NSC 407536, n-Hexatriacontane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C36H74/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-36H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC |
| Mostrar más |