Learn More
N-(hexanoiloxi)succinimida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(Hexanoyloxy)succinimide |
| CAS | 22102-92-7 |
| Fórmula molecular | C10 H15 N O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-[(1-Oxohexyl)oxy]-2,5-pyrrolidinedione, Hexanoic Acid 2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15NO4/c1-2-3-4-5-10(14)15-11-8(12)6-7-9(11)13/h2-7H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O |
| Nombre IUPAC | Hexanoato de (2,5-dioxopirrolidin-1-ilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 213.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.1001 |