Learn More
Ácido N-hexanoico, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10151760 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ML
10151760 250 mL 250 ML
1 options
Código de producto. 10151760 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor H/0440/07
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 142-62-1
Punto de fusión -3°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 202°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C6H12O2
Número MDL 4421
Cantidad 250 mL
Sinónimo caproic acid, capronic acid, n-hexanoic acid, n-caproic acid, butylacetic acid, hexoic acid, pentylformic acid, 1-hexanoic acid, n-hexylic acid, n-hexoic acid
Clave InChI FUZZWVXGSFPDMH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCC(=O)O
Nombre IUPAC ácido hexanoico
Peso molecular (g/mol) 116.16
PubChem CID 8892
ChEBI CHEBI:30776
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16g/mol
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hexanoic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.