Learn More
n-Hexano, para análisis de residuos y pesticidas, aprox. 95 % n-hexano, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | n-Hexane |
| Punto de fusión | -95.0°C |
| Nombre de nota | ECD Tested, for Pesticide Analysis, Residue <0.0003% |
| Densidad | 0.6590g/mL |
| Cantidad | 2.5 L |
| Temperatura de inflamación | −22°C |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Forma física | Líquido |
| Índice de refracción | 1.3748 to 1.3810 |
| Residuos después de la evaporación | 2ppm max. |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- n-Hexane
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P331-NO provocar el vómito.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.