Learn More
n-hexano, MP Biomedicals™
Código de producto. 11471142 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mL
100 mL
250 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11471142 0.5 mL
11461142 100 mL
11428312 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11471142 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219522090
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
n-hexano, ≥ 99%, líquido
  • El hexadecano se ha utilizado como material de cambio de fase (PCM) en la preparación de hexadecano/xGnP (nanoplaca de grafito exfoliado), un PCM compuesto cargado con xGnP. El hexadecano (n-hexadecano) es un hidrocarburo alifático de cadena larga. Es un combustible de referencia con el número de cetano 100 y se emplea para determinar el número de cetano de los combustibles diesel. Se ha descrito el mecanismo de la oxidación del hexadecano en la fase gaseosa. Se han determinado la densidad, la velocidad del sonido, la compresibilidad adiabática y la densidad del líquido comprimido del hexadecano. Se ha evaluado el rendimiento de los catalizadores de platino/zeolita para la hidroisomerización del n-hexadecano. La degradación térmica del n-hexadecano forma n-alcanos y 1-alquenos como productos clave.
CAS 110-54-3
Fórmula molecular C6H14
Peso molecular (g/mol) 86.18
Número MDL MFCD02179311
Clave InChI VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
Nombre IUPAC hexano
SMILES CCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Hexane
Punto de fusión -95 °C (Literatura)
Nombre de nota Para el análisis ACS
Color 1 (APHA)
Densidad 0,66 a 20 °C (agua = 1); 0,659 g/mL a 25 °C (Lit.)
Cantidad 0.5 mL
Forma física Líquido
Índice de refracción n20/D 1.375(Lit.)
Residuos después de la evaporación <0 ppm
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9%
Gravedad específica 0.674
Presión de vapor 124 mm Hg a 20 °C, 150 mm Hg a 24,8 °C; 256 mmHg (37,7 °C), 5,2 psi (37,7 °C), ∽132 mmHg (20 °C)(Lit.)
Número UN UN1208
Beilstein 1730733
Sinónimo n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
Punto de ebullición 69 °C (Literatura)
Información de solubilidad Soluble en agua.
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.18
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Hexano
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P301-EN CASO DE INGESTIÓN:.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .