Learn More
N-hexano, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10756481 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10756481 2.5 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 LT
1 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 10756481 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor H/0420/PB17
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Especificaciones
Punto de fusión -95°C
CAS 110-54-3
Color Incolora
Cantidad 2.5 L
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Forma física Líquido
Fórmula molecular C6H14
Presión de vapor 160mbar at 20°C
Número MDL MFCD02179311
Viscosidad 0.31 mPaS at 20°C
Sinónimo n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
Punto de ebullición 69°C
Clave InChI VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCC
Nombre IUPAC hexano
Peso molecular (g/mol) 86.18
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.18g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Hexane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.