Learn More
N-hexano-d14, TRC
Código de producto. 30389469
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30389469 100 mg 100 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30389469 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH294473100MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Hexane-d14
CAS 21666-38-6
Fórmula molecular C6 D14
Cantidad 100 mg
Sinónimo Hexane-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-d14 (ACI), Hexane-d14 (8CI, 9CI), 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Tetradecadeuteriohexane, n-Hexane-2H14, n-Hexane-d14, Perdeuterohexane, n-Hexane-D14
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tetradeuteriohexano
Peso molecular (g/mol) 100.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.197