Learn More
N-hexano-d14, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | n-Hexane-d14 |
| CAS | 21666-38-6 |
| Fórmula molecular | C6 D14 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Hexane-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-d14 (ACI), Hexane-d14 (8CI, 9CI), 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Tetradecadeuteriohexane, n-Hexane-2H14, n-Hexane-d14, Perdeuterohexane, n-Hexane-D14 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tetradeuteriohexano |
| Peso molecular (g/mol) | 100.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 100.197 |