Learn More
n-Hexano, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
El n-hexano se utiliza como disolvente para extraer aceites comestibles de semillas y cultivos vegetales. Los grados comerciales del hexano se utilizan como disolventes para pegamentos, barnices y tintas, agente limpiador (desengrasante) en la industria de impresión, líquido en termómetros de baja temperatura. Otros usos son como combustibles y aditivos de combustible, productos intermedios y productos químicos de laboratorio.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | n-Hexane |
| Punto de fusión | °C to 95°C |
| Color | Incolora |
| Densidad | 0.659 g/cm3 at 20°C |
| Cantidad | 1 L |
| Temperatura de inflamación | -23°C (-9°F) |
| Punto de ignición | 240°C (464°F) |
| Olor | Weak, characteristic |
| Forma física | Líquido |
| Índice de refracción | 1.375 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- n-Hexane, anhydrous
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P331-NO provocar el vómito.
- MIXTURE LIST-Contain: Hexane