Learn More
n-Hexano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11392357 50 mL 50 ml
11302367 250 mL 250 ml
11312367 1000 mL 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 11392357 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09938.AD
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 110-54-3 | C6H14 | 86.18 g/mol
El n-hexano se utiliza como disolvente para extraer aceites comestibles de semillas y cultivos vegetales. Los grados comerciales del hexano se utilizan como disolventes para pegamentos, barnices y tintas, agente limpiador (desengrasante) en la industria de impresión, líquido en termómetros de baja temperatura. Otros usos son como combustibles y aditivos de combustible, productos intermedios y productos químicos de laboratorio.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El n-hexano se utiliza como disolvente para extraer aceites comestibles de semillas y cultivos vegetales. Los grados comerciales del hexano se utilizan como disolventes para pegamentos, barnices y tintas, agente limpiador (desengrasante) en la industria de impresión, líquido en termómetros de baja temperatura. Otros usos son como combustibles y aditivos de combustibles, productos intermediarios y químicos de laboratorio.
Solubilidad
Miscible con alcohol, cloroformo, acetona y éter.
Notas
Incompatible con el tetraóxido de dinitrógeno. Almacenar en un entorno fresco y seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-54-3
Fórmula molecular C6H14
Peso molecular (g/mol) 86.18
Número MDL MFCD02179311
Clave InChI VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
Nombre IUPAC hexano
SMILES CCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Hexane
Punto de fusión -95°C
Densidad 0.659
Cantidad 50 mL
Temperatura de inflamación −23°C (−9°F)
Olor Weak, Characteristic
Índice de refracción 1.375
Número UN UN1208
Beilstein 1730733
Índice Merck 14,4694
Punto de ebullición 69°C
Información de solubilidad Miscible with alcohol,chloroform,acetone and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.18
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Hexane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P331-NO provocar el vómito.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexane