Código de producto. 10575801
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
Cantidad
Envase
Tamaño de la unidad
10575801
2.5 L
Frasco de vidrio
2.50 LT
10796232
1 L
Frasco de vidrio
1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE. Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto.
10575801
Proveedor
Thermo Scientific Acros
N.º de proveedor
326780025
128.25 EUR hasta el 2026-12-31 MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27993" para aplicar la oferta.
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE. Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 110-54-3 | C6H14 | 86.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de residuos
CAS
110-54-3
Fórmula molecular
C6H14
Peso molecular (g/mol)
86.18
Número MDL
MFCD02179311
Clave InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo
n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID
8058
ChEBI
CHEBI:29021
Nombre IUPAC
hexano
SMILES
CCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material
n-Hexane
Punto de fusión
-95.0°C
Absorbancia
0.004 max. at 270nm, 0.097 max. at 220nm, 0.602 max. at 200nm
% mín. CAS
94.0
% máx. CAS
100.0
Densidad
0.6590g/mL
Cantidad
2.5 L
Temperatura de inflamación
−22°C
Envase
Frasco de vidrio
Forma física
Líquido
Índice de refracción
1.3748 to 1.3810
Residuos después de la evaporación
0.0002% max.
Intervalo de porcentaje de ensayo
95%
Gravedad específica
0.659
Fórmula lineal
CH3 (CH2 )4 CH3
Viscosidad
0.31 mPa.s (20°C)
Agua
0.005% max. (Coulometric)
Beilstein
01, 142
Índice Merck
15, 4732
Punto de ebullición
69.0°C
Información de solubilidad
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula)
86.18
Porcentaje de pureza
95%
Grado
Análisis de residuos
Mostrar más
Mostrar menos
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Política de privacidad .