Learn More
n-Hexano, 95%, Optima™ para HPLC y GC/MS, Fisher Chemical™
Código de producto. 16594334 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
Envase:
Vidrio sodocálcico ámbar
Vidrio ámbar Safe-Cote™
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
16594334 1 L Vidrio sodocálcico ámbar 1 litro
16504344 4 L Vidrio sodocálcico ámbar 4 litros
16514344 4 L Vidrio ámbar Safe-Cote™ 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 16594334 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor H3061
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Disolvente versátil y de alta pureza adecuado para HPLC, espectrofotometría y análisis de GC/MS
  • Revisado para contaminantes fluorescentes y absorbentes de rayos UV para reducir las interferencias y permitir líneas base más suaves
  • Eficacia probada en GC/MS
  • También cumple las especificaciones ACS
  • Para uso exclusivo en i
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-54-3 , 107-83-5 , 96-14-0
Fórmula molecular C6H14
Peso molecular (g/mol) 86.18
Número MDL MFCD02179311
Clave InChI VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
Nombre IUPAC hexano
SMILES CCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Hexane
Punto de fusión -95 °C
Absorbancia 0,005 UA máximo a 254nm, 0,005 UA máximo a 280 nm, 0,07 UA máximo a 220nm, 0,25 UA máximo a 210 nm, 1,00 UA máximo a 195nm
Color Incolora
Densidad 0.659g/cm³
Cantidad 1 L
Identificación Superar pruebas
Envase Vidrio sodocálcico ámbar
Forma física Líquido
Índice de refracción 1,3710 a 1,3750 (a 25 °C)
Notas de grado de pureza También cumple las especificaciones ACS
Residuos después de la evaporación 1 ppm máx.
Presión de vapor 160mbar a 20 °C
Viscosidad 0,31 mPa/s a 20 °C
Número UN 1208
Agua 0,01 % máx.
Punto de ebullición de 69 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.17
Grado OPTIMA
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Hexane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P331-NO provocar el vómito.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: hexane, 2-methylpentane, 3-methylpentane