Learn More
n-hexano 1000 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | n-Hexane |
| CAS | 110-54-3 |
| Nombres de analitos o componentes | n-Hexane |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C6 H14 |
| Concentración | 1000 μg/ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Hexane, NSC 68472, Skellysolve B, n-Hexane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCC |
| Mostrar más |