Learn More
n-hexano 100 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30313248
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30313248 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30313248 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14195500ME100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Hexane
CAS 110-54-3
Nombres de analitos o componentes n-Hexane
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C6 H14
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Hexane, NSC 68472, Skellysolve B, n-Hexane
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
SMILES CCCCCC
Nombre IUPAC hexano
Solvent or Matrix Metanol
Peso molecular (g/mol) 86.18
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 86,1096 g/mol