Learn More
n-hexano-1,1,1,2,2,3,3-d7, CDN
Código de producto. 30323793
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.05 g
0.1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30323793 0.05 g
30328160 0.1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30323793 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND73300.05G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Hexane-1,1,1,2,2,3,3-D7
CAS 32740-31-1
Fórmula molecular C6 D7 H7
Cantidad 0.05 g
Sinónimo Hexane-1,1,1,2,2,3,3-d7 (8 CI, 9 CI), n-Hexane-1,1,1,2,2,3,3-d7, n-Hexane-1,1,1,2,2,3,3-D7, [1,1,1,2,2,3,3-2H7]Hexane
Fórmula InChI InChI=1 S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3/i1D3,3D2,5D2
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CCC
Nombre IUPAC 1,1,1,2,2,3,3-heptadeuteriohexano
Peso molecular (g/mol) 93.219
Formula Weight (peso de la fórmula) 93.153 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % D, min 98% Chemical Purity