Learn More
Bromuro de n-hexadeciltrimetil-d9-amonio, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hexadecyltrimethylammonium-d9 Bromide |
| CAS | 95217-14-4 |
| Fórmula molecular | C19 2H9 H33 N . Br |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | 1-Hexadecanaminium, N,N,N-tri(methyl-d3)-, bromide (1:1), 1-Hexadecanaminium, N,N,N-tri(methyl-d3)-, bromide (9 CI), Cetrimonium-D9 Bromide (N,N,N-tri(methyl-D3)) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1 H/q+1;/p-1/i2D3,3D3,4D3; |
| SMILES | [Br-].[2 H]C([2 H])([2 H])[N+](CCCCCCCCCCCCCCCC)(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | bromuro de hexadecil-tris(trideuteriometil)azanio |
| Peso molecular (g/mol) | 373.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 372.3066 g/mol |
| Mostrar más |