Learn More
Bromuro de (n-hexadecilo) tri-n-butilfosfonio, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394564
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11394564 100 g 100 g
11374564 5 g 5 g
11384564 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11394564 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01335.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14937-45-2 | C28H60BrP | 507.67 g/mol
(n-Hexadecyl)tri-n-butylphosphonium bromide is used as Phase-transfer-catalyst. It is a eco friendly highly effective water treatment agent with low foaming and toxic-free.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de (n-hexadecilo) tri-n-butilfosfonio se utiliza como fase-transferencia-catalizador. Es un agente de tratamiento de agua ecológico altamente eficaz con poca espuma y libre de tóxicos.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Higroscópico. Proteger de dióxido de carbono. Almacenar alejado de la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14937-45-2
Fórmula molecular C28H60BrP
Peso molecular (g/mol) 507.67
Número MDL MFCD00011775
Clave InChI RYVBINGWVJJDPU-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tributylhexadecylphosphonium bromide, tributyl hexadecyl phosphonium bromide, cetyltributylphosphonium bromide, tributyl hexadecyl phosphanium bromide, phosphonium, tributylhexadecyl-, bromide, hexadecyltributylphosphonium bromide, phosphonium, tributylhexadecyl-, bromide 1:1, hexadecyltri-n-butylphosphonium bromide, n-hexadecyl tri-n-butylphosphonium bromide, tbhdpb
PubChem CID 84716
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (n-Hexadecyl)tri-n-butylphosphonium bromide
Punto de fusión 56°C to 62°C
Cantidad 100 g
Beilstein 4167404
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Nombre IUPAC tributilo(hexadecilo)fosfonio;bromuro
Formula Weight (peso de la fórmula) 507.67
Porcentaje de pureza ≥98%