Learn More
Palmitato de n-hexadecil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10051511 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10051511 5 g Frasco de vidrio 5 g
10692562 25 g Frasco de vidrio 25 g
10791335 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10051511 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 338460050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 540-10-3 | C32H64O2 | 480.86 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 540-10-3
Fórmula molecular C32H64O2
Peso molecular (g/mol) 480.86
Número MDL MFCD00053739
Clave InChI PXDJXZJSCPSGGI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cetyl palmitate, hexadecyl palmitate, palmityl palmitate, cetin, hexadecanoic acid, hexadecyl ester, standamul 1616, hexadecanoic acid hexadecyl ester, hexadecanyl hexadecanoate, n-hexadecyl hexadecanoate, palmitic acid palmityl ester
PubChem CID 10889
ChEBI CHEBI:75584
Nombre IUPAC hexadecanoato de hexadecilo
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Hexadecyl palmitate
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 52°C to 56°C
Color Blanco
Punto de ebullición 360°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)14COO(CH2)15CH3
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 2030
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 480.86
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino