Learn More
beta-D-maltopiranósido de n-hexadecilo, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 15497929
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15497929 100 mg 100 miligramos
15407939 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15497929 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66531.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98064-96-1
Fórmula molecular C28H54O11
Peso molecular (g/mol) 566.729
Número MDL MFCD01310880
Clave InChI GTQCHJYVKDXMRU-YMEALESQSA-N
Sinónimo n-hexadecyl, a-d-maltoside, n-hexadecyl beta-d-maltoside, hexadecyl b-d-maltopyranoside, hexadecyl beta-d-maltopyranoside, 2r,3r,4s,5s,6r-2-2r,3s,4r,5r,6r-6-hexadecyloxy-4,5-dihydroxy-2-hydroxymethyl oxan-3-yl oxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol, cetyl, cetyl beta-d-maltoside, hexadecyl beta-maltoside, hexadecyl-, b-d-glucopyranoside, hexadecyl4-o-a-d-glucopyranosyl
PubChem CID 9850929
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-6-hexadecoxi-4,5-dihidroxi-2-(hidroximethil)oxan-3-il]oxi-6-(hidroximethil)oxano-3,4,5-triol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCOC1C(C(C(C(O1)CO)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Hexadecyl beta-D-maltopyranoside
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 566.72
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo