Learn More
n-hexadecil-1,1,2,2-d4 hexadecanoato-16,16,16-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hexadecyl-1,1,2,2-D4 Hexadecanoate-16,16,16-D3 |
| CAS | 1398066-15-3 |
| Fórmula molecular | C32 D7 H57 O2 |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | Cetyl-α,β-d4 palmitate-ω-d3, 1-Hexadecanol-1,1,2,2-d4 palmitate-16,16,16-d3, Palmitic acid cetyl ester-d7, Palmitic acid-d3 hexadecyl ester-d4, Hexadecyl-1,1,2,2-D4 hexadecanoate-16,16,16-D3, n-Hexadecyl-1,1,2,2-d4 hexadecanoate-16,16,16-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C32H64O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-34-32(33)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-31H2,1-2H3/i2D3,29D2,31D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2-tetradeuteriohexadecilo 16,16,16-trideuteriohexadecanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 487.892 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 487.535 g/mol |
| Mostrar más |