Learn More
Alcohol n-hexadecílico-1,1,2,2-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Hexadecanol-1,1,2,2-D4 |
| CAS | 1398065-49-0 |
| Fórmula molecular | C16 D4 H30 O |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | 1-Hexadecan-1,1,2,2-d4-ol, [1,1,2,2-2H4]Hexadecanol, n-Hexadecanol-1,1,2,2-d4, n-Hexadecyl-1,1,2,2-d4 alcohol, Cetyl alcohol-α,β-d4, Cetyl-1,1,2,2-d4 alcohol, 1-Hexadecanol-1,1,2,2-D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C16H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3/i15D2,16D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2-tetradeuteriohexadecan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 246.465 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 246.286 g/mol |
| Mostrar más |