Learn More
N-hexadecanoil-2-amino-1,3-propano-d5-diol, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl]hexadecanamide-D5 (2-aminopropane-1,3-diol-D5) |
| CAS | 946524-35-2 |
| Fórmula molecular | C19 D5 H34 N O3 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Hexadecanamide, N-[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl-d2)ethyl-1,2,2-d3]- (ACI), N-[2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl-d2)ethyl-1,2,2-d3]hexadecanamide (ACI), N-[2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl]hexadecanamide-D5 (2-aminopropane-1,3-diol-D5), Palmitoyl serinol-d5, N-Hexadecanoyl-2-amino-1,3-propane-d5-diol |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C19H39NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(23)20-18(16-21)17-22/h18,21-22 H,2-17H2,1H3,(H,20,23)/i16D2,17D2,18 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(O)C([2 H])(NC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)C([2 H])([2 H])O |
| Nombre IUPAC | N-(1,1,2,3,3-pentadeuterio-1,3-dihidroxipropan-2-il)hexadecanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 334.549 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 334.324 g/mol |
| Mostrar más |