Learn More
N-hex-5-inil-2-yodo-acetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Hex-5-ynyl-2-iodo-acetamide |
| CAS | 930800-38-7 |
| Fórmula molecular | C8H12NOI |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | N-5-Hexyn-1-yl-2-iodoacetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12INO/c1-2-3-4-5-6-10-8(11)7-9/h1H,3-7H2,(H,10,11) |
| SMILES | ICC(=O)NCCCCC#C |
| Nombre IUPAC | N-hex-5-inil-2-yodoacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 265.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 264.9964 |