Learn More
n-heptilbenceno-d20, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Heptylbenzene-D20 |
| CAS | 634897-84-0 |
| Fórmula molecular | C13 D20 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Benzene-d5, heptyl-d15- (9 CI), n-Heptylbenzene-d20, Heptylbenzene-D20, Heptyl-d15-benzene-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C13H20/c1-2-3-4-5-7-10-13-11-8-6-9-12-13/h6,8-9,11-12 H,2-5,7,10H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6 D,7D2,8 D,9 D,10D2,11 D,12 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecadeuterioheptil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 196.421 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.282 g/mol |
| Mostrar más |