Learn More
n-heptilamina, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15179193 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
100 ml
25 ML
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
15179193 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10071690 25 mL Frasco de vidrio 25 ML
10081690 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15179193 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 155465000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 111-68-2 | C7H17N | 115.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 111-68-2
Fórmula molecular C7H17N
Peso molecular (g/mol) 115.22
Número MDL MFCD00008244
Clave InChI WJYIASZWHGOTOU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo heptylamine, 1-aminoheptane, 1-heptanamine, n-heptylamine, 1-heptylamine, heptanamine, heptyl-amine, heptyl amine, dsstox_cid_681
PubChem CID 8127
Nombre IUPAC heptan-1-amina
SMILES CCCCCCCN
Specifications
Nombre del producto químico o material n-Heptylamine
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -23.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.7740g/mL
Punto de ebullición 153.0°C to 156.0°C
Temperatura de inflamación 44°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)6NH2
Índice de refracción 1.4233 to 1.4253
Cantidad 500 mL
Beilstein 04,193
Gravedad específica 0.774
Información de solubilidad Solubility in water: 100g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.22
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Show More Show Less
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.