Learn More
n-heptilamina, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10071690 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ML
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10071690 25 mL Frasco de vidrio 25 ML
10081690 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
15179193 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10071690 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 155460250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 111-68-2 | C7H17N | 115.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-68-2
Fórmula molecular C7H17N
Peso molecular (g/mol) 115.22
Número MDL MFCD00008244
Clave InChI WJYIASZWHGOTOU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo heptylamine, 1-aminoheptane, 1-heptanamine, n-heptylamine, 1-heptylamine, heptanamine, heptyl-amine, heptyl amine, dsstox_cid_681
PubChem CID 8127
Nombre IUPAC heptan-1-amina
SMILES CCCCCCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Heptylamine
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -23.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.7740g/mL
Punto de ebullición 153.0°C to 156.0°C
Temperatura de inflamación 44°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)6NH2
Índice de refracción 1.4233 to 1.4253
Cantidad 25 mL
Beilstein 04,193
Gravedad específica 0.774
Información de solubilidad Solubility in water: 100g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.22
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido