Learn More
n-Heptil 4-hidroxibenzoato-d4, TRC
Código de producto. 30408391
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30408391 25 mg
30404578 10 mg
30402536 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30408391 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH28318225MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2708280-12-8
Fórmula molecular C14 D4 H16 O3
Peso molecular (g/mol) 240.331
Sinónimo n-Heptyl 4-hydroxybenzoate-2,3,5,6-d4, Heptyl alcohol p-hydroxybenzoate-d4, Heptyl 4-hydroxybenzoate-2,3,5,6-D4, Heptyl p-hydroxybenzoate-d4, Heptyl paraben-d4, 4-Hydroxybenzoic-2,3,5,6-d4 acid heptyl ester
Nombre IUPAC Heptil 2,3,5,6-tetradeuterio-4-hidroxibenzoato
SMILES [2H]c1c([2H])c(C(=O)OCCCCCCC)c([2H])c([2H])c1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Heptyl 4-hydroxybenzoate-d4
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H20O3/c1-2-3-4-5-6-11-17-14(16)12-7-9-13(15)10-8-12/h7-10,15H,2-6,11H2,1H3/i7D,8D,9D,10D
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.166