Learn More
n-Heptil 4-Hidroxibenzoato-2,3,5,6-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | n-Heptyl 4-hydroxybenzoate-d4 |
| CAS | 2708280-12-8 |
| Fórmula molecular | C14 D4 H16 O3 |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | n-Heptyl 4-hydroxybenzoate-2,3,5,6-d4, Heptyl alcohol p-hydroxybenzoate-d4, Heptyl 4-hydroxybenzoate-2,3,5,6-D4, Heptyl p-hydroxybenzoate-d4, Heptyl paraben-d4, 4-Hydroxybenzoic-2,3,5,6-d4 acid heptyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C14H20O3/c1-2-3-4-5-6-11-17-14(16)12-7-9-13(15)10-8-12/h7-10,15 H,2-6,11H2,1H3/i7D,8 D,9 D,10 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)OCCCCCCC)c([2 H])c([2 H])c1O |
| Nombre IUPAC | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-hidroxibenzoato de heptilo |
| Peso molecular (g/mol) | 240.331 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 240.166 g/mol |
| Mostrar más |