Learn More
N-heptanoilglicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Heptanoylglycine |
| CAS | 23783-23-5 |
| Fórmula molecular | C9 H17 N O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H17NO3/c1-2-3-4-5-6-8(11)10-7-9(12)13/h2-7H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13) |
| SMILES | CCCCCCC(=O)NCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(heptanoilamino)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 187.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 187.1208 |