Learn More
n-Heptano, grado espectrofotométrico, n-heptano mayor que 99 % 96 % mín, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11318377
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11318377 4 x 1 L 4 litros
11338377 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 11318377 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 032441.M1
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 142-82-5 | C7H16 | 100.21 g/mol
n-Heptane is used in paints and coatings, as the rubber cement solvent and GC analysis, HPLC, spectrophotometry and environmental testing. Used as a primary reference standard in determining the knock rating of carburetor fuels and solvent especially for vegetable oils, low temperature thermo- meters, calibrations, and polymerization reaction medium. The hydroisomerization of n-heptane to form dibranched and tribranched products useful for producing high octane gasoline. water/AOT/n-heptane microemulsions plays an essential role for the synthesis, size control, and passivation of CdS nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142-82-5
Fórmula molecular C7H16
Peso molecular (g/mol) 100.21
Número MDL MFCD00009544
Clave InChI IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
Nombre IUPAC heptano
SMILES CCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Heptane
Punto de fusión °C to 91°C
Color Incolora
Aspecto Colorless liquid
Densidad 0.684
Cantidad 4 x 1 L
Temperatura de inflamación -4°C (24°F)
Olor Petroleum-like
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3877
Intervalo de porcentaje de ensayo >99%
Presión de vapor 53 hPa (40mm Hg) at 20°C
Beilstein 1730763
Punto de ebullición 97°C to 99°C
Información de solubilidad Miscible with alcohol,chloroform and ether. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.21
Grado Espectrofotometría