Learn More
n-Heptano, grado HPLC, mayor que 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11308167
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Unit Size:
1 litro
Product Code. Cantidad Unit Size
11308167 1 L 1 litro
1 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is subject to excise duty on mineral oils in accordance with European Directive 2003/96/EC.
We regret to inform you that this product is not available for the Canary Islands, Ceuta and Melilla. We apologise for the inconvenience.
Product Code. 11308167 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 022911.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00€
    85.65€ / 1 litros
    Ahorro 15.35€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is subject to excise duty on mineral oils in accordance with European Directive 2003/96/EC.
We regret to inform you that this product is not available for the Canary Islands, Ceuta and Melilla. We apologise for the inconvenience.
El n-heptano se utiliza en pinturas y recubrimientos, como el disolvente de adhesivo de caucho, y en análisis de GC, HPLC, espectrofotometría y pruebas ambientales. Se utiliza como estándar de referencia principal para determinar el índice de picado de combustibles de carburador y disolvente, especialmente para aceites vegetales, termomedidores de baja temperatura, calibraciones y medios de reacción de polimerización. La hidroisomerización de n-heptano para formar productos dirramificados y trirramificados útiles para producir gasolina de octanaje alto. Las microemulsiones de agua/AOT/n-heptano desempeñan un papel esencial en la síntesis, el control de tamaño y la pasivación de nanopartículas de CdS.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 142-82-5
Fórmula molecular C7H16
Peso molecular (g/mol) 100.21
Número MDL MFCD00009544
Clave InChI IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
Nombre IUPAC heptano
SMILES CCCCCCC
Specifications
Nombre del producto químico o material n-Heptane
Punto de fusión 91 °C
Densidad 0.684
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación -4°C (24°F)
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3877
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Beilstein 1730763
Punto de ebullición 97°C to 99°C
Información de solubilidad Miscible with alcohol,chloroform and ether. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.21
Grado HPLC
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • n-Heptane, HPLC grade
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P331-NO provocar el vómito.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Heptane