Learn More
n-Heptano, para HPLC, (aprox 99 % n-heptano), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10582612 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10582612 2.5 L 2.50 LT
10232332 1 L 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 10582612 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 364970025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    320.00€
    295.00€ / 2.5 litros
    Ahorro 25.00€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 142-82-5 | C7H16 | 100.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142-82-5
Fórmula molecular C7H16
Peso molecular (g/mol) 100.21
Número MDL MFCD00009544
Clave InChI IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
Nombre IUPAC heptano
SMILES CCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Heptane
Punto de fusión -91,0 °C
Absorbancia (1 cm cell vs HPLC−grade water), (1 cm cell vs HPLC−grade water) at 0nm, 0.005 max. at 250nm, 0.01 max. at 240nm, 0.02 max. at 230nm, 0.05 max. at 220nm, 0.1 max. at 210nm, 0.25 max. at 200nm
Color Incolora
Acidez 0.00015 meq/g max.
Densidad 0.6830g/mL
Cantidad 2.5 L
Temperatura de inflamación −4°C
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3850 to 1.3890
Residuos después de la evaporación 5ppm max.
Gravedad específica 0.683
Fórmula lineal CH3(CH2)5CH3
Viscosidad 0.4 mPa.s (20°C)
Agua 0.01% Max.
Beilstein 01, 154
Índice Merck 15, 4694
Punto de ebullición 98.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.2
Porcentaje de pureza ≥99% (GC)
Grado HPLC
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Heptane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.