Learn More
n-Heptano, grado ambiental, 96 + %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11335317
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
11335317 1 L 1 litro
1 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 11335317 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040978.K2
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Para análisis de residuos de pesticidas, GC y medioambientales
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Submicrón filtrado, residuo halogenado: 10 ng/l (GC-ECD)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 142-82-5
Fórmula molecular C7H16
Peso molecular (g/mol) 100.21
Número MDL MFCD00009544
Clave InChI IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
Nombre IUPAC heptano
SMILES CCCCCCC
Specifications
Nombre del producto químico o material n-Heptane
Punto de fusión -90°C
Color Incolora
Aspecto Colorless liquid
Densidad 0.684 g/cm3 at 20°C
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación -4°C (24°F)
Punto de ignición 215°C (419°F)
Olor Petroleum-like
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3877
Intervalo de porcentaje de ensayo >96%
Beilstein 1730763
Punto de ebullición 97°C to 99°C
Información de solubilidad Miscible in alcohol,chloroform,and ether. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.21
Grado Medioambiente