Learn More
n-heptano-d16 (grado reactivo), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | n-Heptane (D16) |
| CAS | 33838-52-7 |
| Fórmula molecular | C7 2H16 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-hexadecadeuterioheptane |
| Peso molecular (g/mol) | 116.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.226 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 99% Chemical Purity |