Learn More
n-heptano d{16}, 98 % (isotópico), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15431807
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Ampollas pregraduadas
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15431807 1 g Ampollas pregraduadas 1 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15431807 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042289.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 33838-52-7 | C7H16 | 100.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Heptane-d{16}
Forma física Líquido
Nombre de nota Isotopic
Densidad 0.794 g/mL
Temperatura de inflamación −4°C (24°F)
Envase Ampollas pregraduadas
Índice de refracción 1.3877
Sensibilidad Hygroscopic
Cantidad 1 g
CAS 33838-52-7
Punto de fusión -91°C to -89°C
Punto de ebullición 97°C to 99°C
Fórmula molecular C7H16
Número MDL MFCD00062744
Número UN UN1206
Beilstein 1730763
Sinónimo heptane-d16, n-heptane-d 16, 2h16 heptane, hexadecadeuterio-heptane, 2 h?? heptane, heptane-d16, 99 atom % d
Información de solubilidad Difficult to mix.
Clave InChI IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCC
Nombre IUPAC 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-hexadecadeuterioheptano
Peso molecular (g/mol) 100.21
PubChem CID 524600
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.33
Porcentaje de pureza 98%