Learn More
n-Heptano, anhidro, sobre tamices moleculares, envasado bajo argón en frascos ChemSeal™ resellables, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15455075
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15455075 250 mL 250 ml
15465075 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 15455075 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 047191.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 142-82-5 | C7H16 | 100.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142-82-5
Fórmula molecular C7H16
Peso molecular (g/mol) 100.21
Número MDL MFCD00009544
Clave InChI IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
Nombre IUPAC heptano
SMILES CCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Heptane
Punto de fusión -91°C
Nombre de nota Anhydrous, over molecular sieves
Color Incolora
Densidad 0.684 g/mL
Cantidad 250 mL
Temperatura de inflamación -4°C (24°F)
Olor Petroleum-like
Envase Frasco ChemSeal™
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3877
Fórmula lineal CH3(CH2)5CH3
Número UN UN1206
Beilstein 1730763
Índice Merck 14,4659
Punto de ebullición 97°C to 99°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.21
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Heptane, anhydrous, over molecular sieves
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P331-NO provocar el vómito.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Heptane