Learn More
n-Heptano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
2500 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11448727 2500 mL 2500 ml
11438727 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 11448727 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19894.0F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.00€
    99.65€ / 2500 ml
    Ahorro 17.35€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 142-82-5 | C7H16 | 100.21 g/mol
Se utiliza en pinturas y recubrimientos, como el disolvente de cemento de caucho y el análisis de GC, HPLC, espectrofotometría y pruebas ambientales. Se utiliza como estándar de referencia principal para determinar el índice de picado de combustibles de carburador y disolvente, especialmente para aceites vegetales, termomedidores de baja temperatura, calibraciones y medios de reacción de polimerización. La hidroisomerización de n-heptano para formar productos dirramificados y trirramificados útiles para producir gasolina de octanaje alto. Las microemulsiones de agua/AOT/n-heptano desempeñan un papel esencial en la síntesis, el control de tamaño y la pasivación de nanopartículas de CdS.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en pinturas y recubrimientos, como el disolvente de cemento de caucho y el análisis de GC, HPLC, espectrofotometría y pruebas ambientales. Se utiliza como patrón de referencia primario para determinar el índice de picado de combustibles de carburador y disolvente, especialmente para aceites vegetales, termómetros de baja temperatura, calibraciones y medios de reacción de polimerización. La hidroisomerización de n-heptano para formar productos dirramificados y trirramificados útiles para producir gasolina de alto octano. Las microemulsiones de agua/AOT/n-heptano desempeñan un papel esencial en la síntesis, el control de tamaño y la neutralización de nanopartículas CdS.
Solubilidad
Miscible con alcohol, cloroformo y éter. Insoluble en agua.
Notas
Incompatibles con los agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado, alejado de sustancias incompatibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142-82-5
Fórmula molecular C7H16
Peso molecular (g/mol) 100.21
Número MDL MFCD00009544
Clave InChI IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
Nombre IUPAC heptano
SMILES CCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Heptane
Punto de fusión -91°C
Densidad 0.684
Cantidad 2500 mL
Temperatura de inflamación −4°C (24°F)
Olor Petroleum-like
Índice de refracción 1.3877
Número UN UN1206
Beilstein 1730763
Índice Merck 14,4659
Punto de ebullición 97°C to 99°C
Información de solubilidad Miscible with alcohol,chloroform,and ether. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.21
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Heptane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P331-NO provocar el vómito.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: n-heptane