Learn More
n-heptano, > 99%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11403812 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11403812 1 L
11493802 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11403812 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215732391
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
CAS 142-82-5
Fórmula molecular C7H16
Peso molecular (g/mol) 100.21
Número MDL MFCD00009544
Clave InChI IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
Nombre IUPAC heptano
SMILES CCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Heptane
Color Incolora
Densidad 0,688g/cm3 a 25 °C
Cantidad 1 L
Forma física Líquido
Intervalo de porcentaje de ensayo >99%
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.21